Learn More
Buerkle™ Magnetische roerstaaf
Gegoten met een buitenlaag van chemisch inert PTFE voor duurzaamheid en niet-reactiviteit. Buerkle™ magnetische roerstaven zijn cilindervormig met een glad oppervlak voor een uitstekende mengcapaciteit.
Merk: Buerkle™ 8271-2506
3.36 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Opaque PTFE construction
- High performance permanent magnets
- Long lifespan
- Exceptional temperature resistance
- Wide range of sizes
- Stirring bars with diameters of 6 and 8mm can be used with Buerkle™ Fish-clip™ for extra gentle stirring
Specificatie
Wit | |
6 mm | |
25 mm | |
Cilindrisch |