Learn More
Buerkle™ Magnetische roerstaaf
Gegoten met een buitenlaag van chemisch inert PTFE voor duurzaamheid en niet-reactiviteit. Buerkle™ magnetische roerstaven zijn cilindervormig met een glad oppervlak voor een uitstekende mengcapaciteit.
Merk:  Buerkle™ 8271-2006
2.72 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10581063
  • 4.00 / Each
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Opaque PTFE construction
  • High performance permanent magnets 
  • Long lifespan
  • Exceptional temperature resistance
  • Wide range of sizes
  • Stirring bars with diameters of 6 and 8mm can be used with Buerkle™ Fish-clip™ for extra gentle stirring
Specificatie
Specificatie
Wit
6 mm
20 mm
Cilindrisch