Learn More
Cytiva MabSelect Sure™ Chromatography Media
Protein A affinity medium for capturing MAbs at process scale. Cytiva MabSelect SureTM Chromatography Media is used in the commercial manufacture of monoclonal antibodies.
Merk: Cytiva 17-5438-01
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
Has an alkali-tolerant rProteain A ligand designed to enhance protease resistance to produce monoclonal antibodies- Withstands rigorous CIP and sanitization procedures with 0.1 to 0.5 M NaOH
- Design gives enhanced protease resistance resulting in lower ligand leakage
- Generic elution profile for different monoclonal antibodies enables platform approach to purification
- High-flow agarose matrix allows the processing of large feed volumes
- Used in the commercial manufacture of monoclonal antibodies
Specificatie
25 mL | |
For Use of Rigorous and Cost-Effective CIP and Sanitization Protocols, Manufacture of Monoclonal Antibodies | |
30 mg Human lgG/mL (at 2.4 min. residence time) | |
<500 cm/Hoμr | |
7.87 in. | |
Certificate of Analysis | |
Highly Cross-Linked Agarose | |
20% Ethanol |
Stable in aqueous Buffers commonly used in Protein A Chromatography | |
2°C to 8°C | |
MabSelect SuRe Media | |
85 μm | |
20 cm | |
<200 kPa | |
3 to 12 | |
Alkali-stabilized Protein A-derived (E. coli) |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- MabSelect SuRe, 25 ml
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P241-Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/ apparatuur gebruiken.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Het mengsel bestaat voor 16.5 procent uit een of meer bestanddelen waarvan de acute toxiciteit niet bekend is.