Learn More
m-Tolylacetylene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
38.69 - 100.30
Chemische identificatiekenmerken
CAS 766-82-5
Moleculaire formule C9H8
Molecular Weight (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD01318174
InChI Key RENYIDZOAFFNHC-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 3-ethynyltoluene, 3-methylphenylacetylene, m-tolylacetylene, 1-ethynyl-3-methyl-benzene, 3'-methylphenyl acetylene, benzene,1-ethynyl-3-methyl, benzene, 1-ethynyl-3-methyl, 3'-methylphenylacetylene, 3-methyl phenylacetylene, 3-tolylacetylene
PubChem CID 136600
IUPAC Name 1-ethynyl-3-methylbenzene
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C#C
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10259293
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
392660010
1 g Glass bottle
38.69
1 gram
10360444
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
392660050
5 g Glass bottle
100.30
5 gram
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
766-82-5
116.16
RENYIDZOAFFNHC-UHFFFAOYSA-N
136600
CC1=CC=CC(=C1)C#C
C9H8
MFCD01318174
3-ethynyltoluene, 3-methylphenylacetylene, m-tolylacetylene, 1-ethynyl-3-methyl-benzene, 3'-methylphenyl acetylene, benzene,1-ethynyl-3-methyl, benzene, 1-ethynyl-3-methyl, 3'-methylphenylacetylene, 3-methyl phenylacetylene, 3-tolylacetylene
1-ethynyl-3-methylbenzene
Specificatie
m-Tolylacetylene
96.0
Yellow to Brown
170°C to 175°C
Authentic
C9H8
1.5380 to 1.54
0.9
RENYIDZOAFFNHC-UHFFFAOYSA-N
1-ethynyl-3-methylbenzene
136600
97%
766-82-5
100.0
0.9000g/mL
25°C
96% min. (GC)
CH3C6H4C∽CH
MFCD01318174
3-ethynyltoluene, 3-methylphenylacetylene, m-tolylacetylene, 1-ethynyl-3-methyl-benzene, 3'-methylphenyl acetylene, benzene,1-ethynyl-3-methyl, benzene, 1-ethynyl-3-methyl, 3'-methylphenylacetylene, 3-methyl phenylacetylene, 3-tolylacetylene
CC1=CC=CC(=C1)C#C
116.16
116.16
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
Flammable liquid and vapor.
May be fatal if swallowed and enters airways.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with water/shower.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER o
GHS Signal Word: Danger
Productidentificatie
  • m-Tolylacetylene
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.