Learn More
SI Analytics™ Low Maintenance pH Combination Electrode with Screw Plug Head
Ensure high measurement accuracy, stability, and long service life while maintaining high adaptability to your measurement tasks. SI Analytics™ Low Maintenance pH Combination Electrode with Screw Plug Head is robust, durable, and easy to clean.
283.00 - 386.00
Specificatie
Connectortypen Screw Plug Head
Type Low Maintenance pH Combination Electrode
Interne referentie Silamid™
Diameter (metrisch) 12 mm
Meer specificaties weergeven
Producten 5
Produktcode Merk Lengte (metrisch) Knooppunt Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Lengte (metrisch) Knooppunt Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10060031
Bekijk documenten
SI Analytics™
285118088
120 mm Ceramic Diaphragm
283.00
Toevoegen aan winkelmandje
10490602
Bekijk documenten
SI Analytics™
285111015
120 mm KPG rond membraan met spleet
319.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
10517481
Bekijk documenten
SI Analytics™
285111072
225 mm KPG Annular Gap Diaphragm
350.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
10181452
Bekijk documenten
SI Analytics™
285111023
320 mm KPG Annular Gap Diaphragm
386.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
10325581
Bekijk documenten
SI Analytics™
285111007
425 mm KPG Annular Gap Diaphragm
324.00
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • PH combination electrode, type H8281HD, length 120 mm, D = 12 mm, 0 ... + 100 ° C
  • Low Maintenance pH Combination Electrode with Screw Plug Head
  • Low maintenance, glass shaft, KPG annular gap junction
  • Referid™-electrolyte, Silamid™-reference system, dome membrane, H-glass, plug head, length 120 mm, 12 mm Ø, 0...+100 °C, 2...13 pH
Specificatie
Specificatie
Screw Plug Head
Low Maintenance pH Combination Electrode
Silamid™
12 mm