Learn More
Lovibond™ Poederpakket™ vrij chloor
Premeasured unit dose DPD reagents for water quality testing
Merk: Lovibond™ 530093
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
Premeasured unit dose DPD reagents for water quality testing
- Voor gebruik in SC450™-colorimeters en Aqua Comparator™-testkits
- Ook geschikt voor gebruik in Hach™-instrumenten en testkits
- Eenvoudig te openen, verzegelde folieverpakkingen elimineren het risico op kruisbesmetting
- Verkrijgbaar voor monstergroottes van 5, 10 en 25 ml
- Langere houdbaarheidsperiode tot maximaal 5 jaar
Testen van openbaar drinkwater en afvalwater; testen van industrieel afvalwater en procescontrole; testen van milieuwater
Compliance
US EPA-goedgekeurde DPD-methode
Specificatie
US EPA | |
Powder | |
SC450 colorimeter and Aqua Comparator™ test kits, Hach™ instruments and test kits, spectrophotometer | |
0 to 3.5 mg/L | |
0.16 oz. |
5 mL | |
Municipal drinking water and wastewater testing, industrial wastewater and process control testing, environmental water testing | |
1000 Pack | |
DPD Free Chlorine Reagent |