Learn More
Lovibond™ Powder Pack™ Reagents: Iron, Total; TPTZ ; 10mL
Pre-measured, unit dose reagent for water quaility testing
Merk:  Lovibond™ 530563
Produktcode. 15311665
  • 243.00 /
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
  • Simply tear open Powder Pack and pour reagent into sample
  • Large design makes them easier to handle
  • “Easy Open” notch makes it simple to tear open the package
  • Easily create a “V”, to allow user to pour reagent into sample
  • Beveled edge prevents reagent from getting stuck in the corners
Municipal Drinking Water and Wastewater Testing; Industrial Wastewater and Process Control Testing; Environmental Water Testing
Specificatie
Specificatie
US EPA
10 mL
Iron colorimeter, colorimeter, spectrophotometer
1,10-Phenanthroline
0.33 oz.
Sodium Dithionite 30 to 40%, Disodium Disulphite 20 to 30%, Sodium Thiosulphate 30 to 40%, 1, 10-phenanthroline monohydrochloride monohydrate 1 to 5%, Sodium Citrate Tribasic Dihydrate 1 to 10%
Municipal drinking water and wastewater testing, industrial wastewater and process control testing, environmental water testing
0 to 3mg/L
Iron Ferro Reagent
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • X1000 REACTIF poudre VARIO FER 10ML
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • EUH031-Vormt giftig gas in contact met zuren.
  • EUH208-Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: sodium dithionite, disodium disulphate,sodium carbonate, 1,10-phenanthroline, methenamine
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen