Learn More
Lovibond™ CHECKIT™ Comparator Test Kits: Chlorine HR
Accurate test kits for routine water analysis
Merk: Lovibond™ 147030
Inclusief:
- Aqua Comparator Housing
- Aqua Comparator Disc
- Acidifying GP Tablets (100 pack)
- Chlorine HR (KI) Tablets (100 pack)
- 2 x 13.5mm Sample Cells
- Tablet Crusher
- Instructions
- Carrying Case
Beschrijving
- Easy to use: add reagent to sample cell, rotate disc until color matches sample, and read concentration value
Specificatie
±5% | |
Aqua comparator™ housing, aqua comparator™ disc, acidifying GP tablets, chlorine HR (KI) tablets, 2 x 13.5mm sample cells, tablet crusher, instructions, carrying case | |
10 to 300mg/L |
Routine water analysis | |
100 | |
Chlorine Free and Total Test Kit |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- COMPARATOR LOVIBOND 147030 CHLORINE HR
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: citric acid,adipic acid