Learn More
Hirschmann™ Long Conical Centrifuge Tubes
Excellent for analysis and separation of various materials. Hirschmann Instruments™ Long Conical Centrifuge Tubes are manufactured to tolerate high speeds.
137.28 - 328.00
Specificatie
Inhoud (metrisch) 15 ml
Aantal per verpakking 100
Lengte (metrisch) 115 ±5 mm
Producttype Centrifuge Tube
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Schaalverdeling Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Schaalverdeling Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11888891
Bekijk documenten
Hirschmann™
6010101
0 to 10 mL
328.00
100 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
13158019
Bekijk documenten
Hirschmann™
6000101
137.28
100 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Long conical form
  • Available with either white or no graduations
Specificatie
Specificatie
15 ml
100
115 ±5 mm
Centrifuge Tube