Learn More
JULABO™ Afdekkap voor baden
Prevent liquid losses due to evaporation, protects samples from contamination to 80°C, for SW22/23.
Merk:  JULABO™ 8970288
Produktcode. 10046001
  • 374.00 / 1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
This accessory is suitable for JULABO™ SW22, SW23
Specificatie
Specificatie
SW22-, SW23- en TW20-schudwaterbad
Bath Cover
Voorkomt verlies van vloeistof als gevolg van verdamping, beschermt monsters tegen besmetting tot 80
Makrolon