Learn More
Lead wire, 1.0mm (0.04 in.) dia., 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Form: approx. 8.9g/m
255.27 - 741.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7439-92-1
Moleculaire formule Pb
Molecular Weight (g/mol) 207.20
MDL-nummer MFCD00134050
InChI Key WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synoniem plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC Name lead
SMILES [Pb]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11357447
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
012605.G9
25 m
255.27
11367447
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
012605.H4
100 m This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7439-92-1
207.20
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
5352425
lead
Pb
MFCD00134050
plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
CHEBI:27889
[Pb]
Specificatie
Lead
7439-92-1
11.34g/cm3 at 20°C
Pb
plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
[Pb]
207.20
CHEBI:27889
Wire
Gray
Gray wire
99.9% (Metals basis)
MFCD00134050
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
lead
5352425
Odorless
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P201-P202-P260-P263-P264b-P270-P281-P308+P313-P501c
H350-H360FD-H362-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 231-100-4
missing translation for 'rtecsNumber' : OF7525000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Lead wire
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 1A
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H360Df-Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
  • H373-Kan schade aan organen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .