Learn More
Lead wire, 0.75mm (0.03in) dia, 99.995% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
111.56 - 489.44
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7439-92-1 |
---|---|
Moleculaire formule | Pb |
Molecular Weight (g/mol) | 207.20 |
MDL-nummer | MFCD00134050 |
InChI Key | WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant |
PubChem CID | 5352425 |
ChEBI | CHEBI:27889 |
IUPAC Name | lead |
SMILES | [Pb] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11490091
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044809.G2 |
2 m |
111.56
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11400101
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044809.G6 |
10 m |
489.44
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
7439-92-1 | |
207.20 | |
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N | |
5352425 | |
lead |
Pb | |
MFCD00134050 | |
plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant | |
CHEBI:27889 | |
[Pb] |
Specificatie
Lead wire | |
0.75mm (0.03 in.) dia. | |
(metals basis) | |
MFCD00134050 | |
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N | |
lead | |
5352425 | |
99.995% | |
≈5g/m |
Gray | |
7439-92-1 | |
Pb | |
plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant | |
[Pb] | |
207.20 | |
CHEBI:27889 | |
Odorless | |
Wire |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H360-H373-H302-H332
May damage fertility or the unborn child.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
P201-P202-P260-P263-P264b-P270-P281-P308+P313-P501c
H350-H360FD-H362-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 231-100-4
missing translation for 'rtecsNumber' : OF7525000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Lead wire
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Giftigheid voor de voortplanting Categorie 1A
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H360Df-Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
- H373-Kan schade aan organen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P405-Achter slot bewaren.
- P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .