Learn More
Lead powder, -200 mesh, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
56.23 - 327.63
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7439-92-1
Moleculaire formule Pb
Molecular Weight (g/mol) 207.20
MDL-nummer MFCD00134050
InChI Key WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synoniem plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC Name lead
SMILES [Pb]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11391278
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010223.30
250 g
56.23
11381278
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010223.A1
1 kg
94.57
11371278
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010223.A7
5 kg
327.63
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7439-92-1
207.20
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
5352425
lead
Pb
MFCD00134050
plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
CHEBI:27889
[Pb]
Specificatie
Lead
7439-92-1
99.9% (Metals basis)
MFCD00134050
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
lead
5352425
-200 Mesh
Powder
Black to Gray
Gray to black powder
Pb
plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
[Pb]
207.20
CHEBI:27889
Odorless
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P201-P202-P260-P263-P264b-P270-P281-P308+P313-P501c
H350-H360FD-H362-H372
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 9, Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-100-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Lead powder
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 1A
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H360Df-Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
  • H373-Kan schade aan organen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .