Learn More
Lead Nitrate Solution, EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Pharmacopoeia reagents are intended for use in pharmacopoeia testing and monographs, produced under a GMP compliant ISO 9001 quality management system according to the relevant pharmacopoeia specification, using the pharmacopoeia reagent quality components and water meeting the relevant pharmacopoeia monograph requirement for Purified Water. Some pharmacopoeia standards are also accredited according to ISO 17025 and ISO Guide 43.
77.00 - 80.00
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12950864
Bekijk documenten
Fisher Chemical
VL 027 1000
1000 mL
80.00
1000 ml
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12960864
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Fisher Chemical
VL 028 1000
1000 mL
77.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Lead nitrate 0.05M Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3009700
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 1A
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H360-Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
  • H373-Kan schade aan organen.
  • H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • EUH201A-Let op
Veiligheidsmaatregel
  • P202-Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P270-Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
  • P271-Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P330-De mond spoelen.
  • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .