Learn More
Lead(IV) acetate, 95%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
53.41 - 543.71
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 546-67-8, 64-19-7 |
---|---|
Moleculaire formule | C8H12O8Pb |
Molecular Weight (g/mol) | 443.36 |
InChI Key | NVTAREBLATURGT-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | lead iv acetate |
PubChem CID | 50931538 |
IUPAC Name | acetic acid;lead |
SMILES | CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.[Pb] |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10644872
|
Thermo Scientific Acros
180621000 |
100 g | Glass bottle |
53.41
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10448930
|
Thermo Scientific Acros
180625000 |
500 g | Glass bottle |
161.81
500 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11934901
|
Thermo Scientific Acros
180620025 |
2.5 kg | Glass bottle |
543.71
2.50 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidation reagentChemische identificatiekenmerken
546-67-8, 64-19-7 | |
443.36 | |
lead iv acetate | |
acetic acid;lead |
C8H12O8Pb | |
NVTAREBLATURGT-UHFFFAOYSA-N | |
50931538 | |
CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.[Pb] |
Specificatie
Lead(IV) acetate | |
546-67-8, 64-19-7 | |
Crystalline Powder | |
C8H12O8Pb | |
01,537; 02,234; 03,168; 04,278; 05,365; 06,313; 08,269; 09,265; 10,228; 12,270; 13,62; 14,188; 16,193 | |
lead iv acetate | |
NVTAREBLATURGT-UHFFFAOYSA-N | |
acetic acid;lead | |
50931538 | |
95% |
175.0°C to 180.0°C | |
Orange-Pink to White | |
94% min. (Iodometry) | |
(CH3CO2)4Pb | |
15,5478 | |
Solubility in water: decomposes in water forming pb02 and acetic acid. Other solubilities: soluble in hot glacial acetic acid, soluble in benzene, chloroform, tetrachloroethane,, toluene, acetonitrile, nitrobenzene and, dichloromethane | |
CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.[Pb] | |
443.36 | |
443.36 |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May damage the unborn child.
Suspected of damaging fertility.
Harmful if inhaled.
Harmful if swallowed.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Very toxic to aquatic life with
GHS P Statement
Use personal protective equipment as required.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid release to the environment.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 208-908-
- Lead(IV) acetate, stabilized
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Giftigheid voor de voortplanting Categorie 1A
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H360Df-Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
- H373-Kan schade aan organen.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.