Learn More
Lead(II) titanium oxide, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
91.56 - 332.66
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 12060-00-3 |
---|---|
Moleculaire formule | O3PbTi |
Molecular Weight (g/mol) | 303.064 |
MDL-nummer | MFCD00011159 |
InChI Key | NKZSPGSOXYXWQA-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | lead titanate, lead titanium trioxide, lead ii titanate, lead titanium oxide, lead titanium oxide pbtio3, titanic acid, lead salt, titanox l, titanicacid,leadsalt, o3ti.pb, lead titanate, powder, |
PubChem CID | 16211560 |
IUPAC Name | dioxido(oxo)titanium;lead(2+) |
SMILES | [O-][Ti](=O)[O-].[Pb+2] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11303837
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035671.18 |
50 g |
91.56
50 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11393827
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035671.30 |
250 g |
332.66
250 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
12060-00-3 | |
303.064 | |
NKZSPGSOXYXWQA-UHFFFAOYSA-N | |
16211560 | |
[O-][Ti](=O)[O-].[Pb+2] |
O3PbTi | |
MFCD00011159 | |
lead titanate, lead titanium trioxide, lead ii titanate, lead titanium oxide, lead titanium oxide pbtio3, titanic acid, lead salt, titanox l, titanicacid,leadsalt, o3ti.pb, lead titanate, powder, | |
dioxido(oxo)titanium;lead(2+) |
Specificatie
Lead(II) titanium oxide | |
Yellow | |
(metals basis) | |
MFCD00011159 | |
lead titanate, lead titanium trioxide, lead ii titanate, lead titanium oxide, lead titanium oxide pbtio3, titanic acid, lead salt, titanox l, titanicacid,leadsalt, o3ti.pb, lead titanate, powder, | |
[O-][Ti](=O)[O-].[Pb+2] | |
303.064 | |
303.09 | |
Odorless |
12060-00-3 | |
Powder | |
O3PbTi | |
UN3288 | |
NKZSPGSOXYXWQA-UHFFFAOYSA-N | |
dioxido(oxo)titanium;lead(2+) | |
16211560 | |
99.9% | |
7.520 g/mL |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H300-H360-H373-H332
Fatal if swallowed.
May damage fertility or the unborn child.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Harmful if inhaled.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P310-P304+P340-P308+P313-P330-P501c
H300-H332-H350-H360Df-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 235-038-9
missing translation for 'rtecsNumber' : XR1575000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Lead(II) titanium oxide
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 1
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Giftigheid voor de voortplanting Categorie 1A
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H300-Dodelijk bij inslikken.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H360Df-Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
- H373-Kan schade aan organen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
- P405-Achter slot bewaren.
- P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .