Learn More
Lead(II) sulfide, 90%, pure, Thermo Scientific Chemicals
93.67 - 434.16
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 1314-87-0 |
---|---|
Moleculaire formule | PbS |
Molecular Weight (g/mol) | 239.30 |
MDL-nummer | MFCD00016280 |
InChI Key | FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide |
PubChem CID | 14819 |
IUPAC Name | λ²-lead(2+) sulfanediide |
SMILES | [S--].[Pb++] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15256048
|
Thermo Scientific Acros
453970010 |
1 kg |
93.67
1 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15266048
|
Thermo Scientific Acros
453970050 |
5 kg |
434.16
5 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
1314-87-0 | |
239.30 | |
FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N | |
14819 | |
[S--].[Pb++] |
PbS | |
MFCD00016280 | |
lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide | |
λ²-lead(2+) sulfanediide |
Specificatie
1281.1°C | |
1113.9°C | |
78% min. (Pb) | |
MFCD00016280 | |
lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide | |
FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N | |
λ²-lead(2+) sulfanediide | |
14819 | |
90% |
Lead(II) sulfide | |
1314-87-0 | |
PbS | |
15,5476 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in nitric acid | |
[S--].[Pb++] | |
239.30 | |
239.26 | |
Pure |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if inhaled.
Harmful if swallowed.
May damage the unborn child.
Suspected of damaging fertility.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure if inhaled.
Very toxic to aquati
GHS P Statement
Use personal protective equipment as required.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid release to the environment.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 215-246-6
- Lead(II) sulfide
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H361-Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
- H373-Kan schade aan organen.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.