Learn More
Lead(II) sulfate, Reagent Grade, Thermo Scientific Chemicals
For Use in Pigments, Galvanic Batteries, Lithography
45.12 - 584.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7446-14-2
Moleculaire formule O4PbS
Molecular Weight (g/mol) 303.256
MDL-nummer MFCD00011166
InChI Key KEQXNNJHMWSZHK-UHFFFAOYSA-L
Synoniem lead ii sulfate, lead sulfate, anglislite, lead sulphate, mulhouse white, lead bottoms, lead monosulfate, fast white, milk white, natural anglesite
PubChem CID 24008
IUPAC Name lead(2+);sulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Pb+2]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11490051
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
044784.22
100 g
45.12
100 gram
11400061
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
044784.36
500 g
165.83
500 gram
11480051
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
044784.A4
2.5 kg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
Lead(II) sulfate is used in pigments, galvanic batteries, lithography, weighting fabrics. It is also used as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7446-14-2
303.256
KEQXNNJHMWSZHK-UHFFFAOYSA-L
24008
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Pb+2]
O4PbS
MFCD00011166
lead ii sulfate, lead sulfate, anglislite, lead sulphate, mulhouse white, lead bottoms, lead monosulfate, fast white, milk white, natural anglesite
lead(2+);sulfate
Specificatie
Lead(II) sulfate
7446-14-2
Lump/Powder
MFCD00011166
Partially soluble in water,dilute HCl and HNO3. Soluble in sodium hydroxide,ammonium acetate or tartrate,concentrated hydriodic acid. Insoluble in alcohol
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Pb+2]
303.256
303.25
Odorless
6.2 g/cm3 at 20°C
1170°C
White
O4PbS
lead ii sulfate, lead sulfate, anglislite, lead sulphate, mulhouse white, lead bottoms, lead monosulfate, fast white, milk white, natural anglesite
KEQXNNJHMWSZHK-UHFFFAOYSA-L
lead(2+);sulfate
24008
Reagent
White powder/lump
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332-H350-H360-H373
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 9; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-198-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Lead(II) sulfate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 1A
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H360Df-Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
  • H373-Kan schade aan organen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .