Learn More
Lead(II) sulfate, Puratronic™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
74.57 - 318.59
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7446-14-2 |
---|---|
Moleculaire formule | O4PbS |
Molecular Weight (g/mol) | 303.256 |
MDL-nummer | MFCD00011166 |
InChI Key | KEQXNNJHMWSZHK-UHFFFAOYSA-L |
Synoniem | lead ii sulfate, lead sulfate, anglislite, lead sulphate, mulhouse white, lead bottoms, lead monosulfate, fast white, milk white, natural anglesite |
PubChem CID | 24008 |
IUPAC Name | lead(2+);sulfate |
SMILES | [O-]S(=O)(=O)[O-].[Pb+2] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11366807
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010730.09 |
10 g |
74.57
10 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11356807
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010730.18 |
50 g |
318.59
50 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
7446-14-2 | |
303.256 | |
KEQXNNJHMWSZHK-UHFFFAOYSA-L | |
24008 | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Pb+2] |
O4PbS | |
MFCD00011166 | |
lead ii sulfate, lead sulfate, anglislite, lead sulphate, mulhouse white, lead bottoms, lead monosulfate, fast white, milk white, natural anglesite | |
lead(2+);sulfate |
Specificatie
Lead(II) sulfate | |
7446-14-2 | |
(metals basis) | |
MFCD00011166 | |
14,5420 | |
KEQXNNJHMWSZHK-UHFFFAOYSA-L | |
lead(2+);sulfate | |
24008 | |
99.999% | |
Odorless |
1170°C | |
Crystalline | |
O4PbS | |
UN2291 | |
lead ii sulfate, lead sulfate, anglislite, lead sulphate, mulhouse white, lead bottoms, lead monosulfate, fast white, milk white, natural anglesite | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Pb+2] | |
303.256 | |
303.25 | |
Puratronic™ | |
6.2 g/mL |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H360-H373-H302-H332
May damage fertility or the unborn child.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332-H350-H360-H373
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 9; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-198-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Lead(II) sulfate
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Giftigheid voor de voortplanting Categorie 1A
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H360Df-Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
- H373-Kan schade aan organen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P405-Achter slot bewaren.
- P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .