Learn More
Lead(II) sulfate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
32.96 - 83.62
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7446-14-2 |
---|---|
Moleculaire formule | O4PbS |
Molecular Weight (g/mol) | 303.25 |
MDL-nummer | MFCD00011166 |
InChI Key | KEQXNNJHMWSZHK-UHFFFAOYSA-L |
Synoniem | lead ii sulfate, lead sulfate, anglislite, lead sulphate, mulhouse white, lead bottoms, lead monosulfate, fast white, milk white, natural anglesite |
PubChem CID | 24008 |
IUPAC Name | lead(2+);sulfate |
SMILES | [O-]S(=O)(=O)[O-].[Pb+2] |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10686923
|
Thermo Scientific Acros
387271000 |
100 g | Plastic bottle |
32.96
100 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10648614
|
Thermo Scientific Acros
387275000 |
500 g | Plastic bottle |
83.62
500 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Chemische identificatiekenmerken
7446-14-2 | |
303.25 | |
KEQXNNJHMWSZHK-UHFFFAOYSA-L | |
24008 | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Pb+2] |
O4PbS | |
MFCD00011166 | |
lead ii sulfate, lead sulfate, anglislite, lead sulphate, mulhouse white, lead bottoms, lead monosulfate, fast white, milk white, natural anglesite | |
lead(2+);sulfate |
Specificatie
Lead(II) sulfate | |
7446-14-2 | |
Crystalline Powder | |
O4PbS | |
15, 5475 | |
Solubility in water: slightly soluble | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Pb+2] | |
303.25 | |
303.25 | |
Confirmed |
1170.0°C | |
White | |
99% | |
MFCD00011166 | |
lead ii sulfate, lead sulfate, anglislite, lead sulphate, mulhouse white, lead bottoms, lead monosulfate, fast white, milk white, natural anglesite | |
KEQXNNJHMWSZHK-UHFFFAOYSA-L | |
lead(2+);sulfate | |
24008 | |
99% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Harmful if inhaled.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
May damage the unborn child.
Suspected
GHS P Statement
Use personal protective equipment as required.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wash face,hands and any exposed skin thoroughly after handling.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a pos
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-198-9
- Lead(II) sulfate
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Giftigheid voor de voortplanting Categorie 1A
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H360Df-Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
- H373-Kan schade aan organen.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.