Learn More
Lead(II) perchlorate trihydrate, ACS, 97.0-102.0%, Thermo Scientific Chemicals
Titrant in complexometric titrations
53.77 - 210.05
Chemische identificatiekenmerken
CAS 13453-62-8
Moleculaire formule Cl2H6O11Pb
Molecular Weight (g/mol) 460.10
MDL-nummer MFCD00149817
InChI Key KKGGEAQRICYXNM-UHFFFAOYSA-L
Synoniem lead ii perchlorate trihydrate, acmc-20aknd, 2clo4.pb.3h2o, lead perchlorate 3h2o, lead ii perchlorate, trihydrate, lead perchlorate, trihydrate, reagent acs, lead ii perchlorate trihydrate, acs reagent
PubChem CID 25021834
IUPAC Name lead(2+);diperchlorate;trihydrate
SMILES O.O.O.[Pb++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11341748
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
011640.22
100 g
53.77
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11331748
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
011640.36
500 g
210.05
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
13453-62-8
460.10
KKGGEAQRICYXNM-UHFFFAOYSA-L
25021834
O.O.O.[Pb++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Cl2H6O11Pb
MFCD00149817
lead ii perchlorate trihydrate, acmc-20aknd, 2clo4.pb.3h2o, lead perchlorate 3h2o, lead ii perchlorate, trihydrate, lead perchlorate, trihydrate, reagent acs, lead ii perchlorate trihydrate, acs reagent
lead(2+);diperchlorate;trihydrate
Specificatie
Lead(II) perchlorate trihydrate
13453-62-8
Crystalline
Pb(ClO4)2·3H2O
UN1470
Soluble in water and alcohol.
O.O.O.[Pb++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
460.10
460.15 (406.10 Anhydrous)
ACS
Hygroscopic
100°C (decomposition)
White
Cl2H6O11Pb
MFCD00149817
lead ii perchlorate trihydrate, acmc-20aknd, 2clo4.pb.3h2o, lead perchlorate 3h2o, lead ii perchlorate, trihydrate, lead perchlorate, trihydrate, reagent acs, lead ii perchlorate trihydrate, acs reagent
KKGGEAQRICYXNM-UHFFFAOYSA-L
lead(2+);diperchlorate;trihydrate
25021834
≤97%
Odorless
2.60 g/mL
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H271-H360-H373-H302-H332
May cause fire or explosion
strong oxidizer.
May damage fertility or the unborn child.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
P201-P202-P210-P220-P221-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P330-P370+P378q-P501c
H272-H302+H332-H336-H350-H360Df-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 5.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: LEAD PERCHLORATE, SOLID
missing translation for 'einecsNumber' : 237-125-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
Productidentificatie
  • Lead (II) perchlorate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Oxiderende vaste stof Categorie 1
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 1A
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
  • H271-Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H360Df-Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
  • H373-Kan schade aan organen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P283-Vuur/vlambestendige/brandwerende kleding dragen.
  • P306+P360-NA MORSEN OP KLEDING: verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken.
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .