Learn More
Lead(II) nitrate, 99.999%, (trace metal basis), Thermo Scientific Chemicals
79.80 - 235.17
Chemische identificatiekenmerken
CAS 10099-74-8
Moleculaire formule N2O6Pb
Molecular Weight (g/mol) 331.20
MDL-nummer MFCD00011153
InChI Key RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Synoniem lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt
PubChem CID 24924
ChEBI CHEBI:37187
IUPAC Name lead(2+);dinitrate
SMILES [Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10092550
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
193320100
10 g Glass bottle
79.80
10 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10219453
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
193320500
50 g Glass bottle
235.17
50 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For ultra trace analysis
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
10099-74-8
331.20
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
24924
lead(2+);dinitrate
N2O6Pb
MFCD00011153
lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt
CHEBI:37187
[Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specificatie
Lead(II) nitrate
10099-74-8
Crystalline Solid
N2O6Pb
MFCD00011153
lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
lead(2+);dinitrate
24924
331.2
Trace Metal Basis
4.5300g/mL
470.0°C
White
99.999%
Pb(NO3)2
15, 5469
Solubility in water: 343g/L.
[Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
331.20
CHEBI:37187
99.999%
4.53
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if inhaled.
May damage the unborn child.
Suspected of damaging fertility.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
Use personal protective equipment as required.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Do not breathe dust/fume
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-245-9
Productidentificatie
  • Lead(II) nitrate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Oxiderende vaste stof Categorie 2
  • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 1A
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • H360Df-Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
  • H373-Kan schade aan organen.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H272-Kan brand bevorderen; oxiderend.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.