Learn More
Lead(II) iodide, 99%, Thermo Scientific Chemicals
81.42 - 255.27
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 10101-63-0 |
---|---|
Moleculaire formule | I2Pb |
Molecular Weight (g/mol) | 461.00 |
MDL-nummer | MFCD00011163 |
InChI Key | RQQRAHKHDFPBMC-UHFFFAOYSA-L |
Synoniem | lead ii iodide, lead diiodide, plumbous iodide, lead iodide pbi2, pbi2, plumbum jodatum, blei ii-iodid, hsdb 636, diiodo-, e2-plumbane |
PubChem CID | 24931 |
IUPAC Name | λ²-lead(2+) diiodide |
SMILES | [I-].[I-].[Pb++] |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10123740
|
Thermo Scientific Acros
198860500 |
50 g | Glass bottle |
81.42
50 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10655272
|
Thermo Scientific Acros
198862500 |
250 g | Glass bottle |
255.27
250 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
10101-63-0 | |
461.00 | |
RQQRAHKHDFPBMC-UHFFFAOYSA-L | |
24931 | |
[I-].[I-].[Pb++] |
I2Pb | |
MFCD00011163 | |
lead ii iodide, lead diiodide, plumbous iodide, lead iodide pbi2, pbi2, plumbum jodatum, blei ii-iodid, hsdb 636, diiodo-, e2-plumbane | |
λ²-lead(2+) diiodide |
Specificatie
Lead(II) iodide | |
99% | |
Yellow to Orange | |
98.5% min. (Argentometry) | |
PbI2 | |
15, 5466 | |
RQQRAHKHDFPBMC-UHFFFAOYSA-L | |
λ²-lead(2+) diiodide | |
24931 | |
99% | |
6.16 |
402°C | |
10101-63-0 | |
Powder | |
I2Pb | |
MFCD00011163 | |
lead ii iodide, lead diiodide, plumbous iodide, lead iodide pbi2, pbi2, plumbum jodatum, blei ii-iodid, hsdb 636, diiodo-, e2-plumbane | |
[I-].[I-].[Pb++] | |
461.00 | |
461 | |
0.1% max. | |
6.1600g/mL |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Harmful if inhaled.
May damage the unborn child.
Suspected of damaging fertility.
GHS P Statement
Use personal protective equipment as required.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid release to the environment.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for b
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-256-9
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Lead(II) iodide
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Giftigheid voor de voortplanting Categorie 1A
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H360Df-Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
- H373-Kan schade aan organen.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.