Learn More
Lead(II) iodide, 99.9985% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
150.51 - 516.57
Chemische identificatiekenmerken
CAS 10101-63-0
Moleculaire formule I2Pb
Molecular Weight (g/mol) 461.00
MDL-nummer MFCD00011163
InChI Key RQQRAHKHDFPBMC-UHFFFAOYSA-L
Synoniem lead ii iodide, lead diiodide, plumbous iodide, lead iodide pbi2, pbi2, plumbum jodatum, blei ii-iodid, hsdb 636, diiodo-, e2-plumbane
PubChem CID 24931
IUPAC Name λ²-lead(2+) diiodide
SMILES [I-].[I-].[Pb++]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11377517
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
012724.14
25 g
150.51
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11387517
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
012724.22
100 g
516.57
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Lead(II) iodide is used as a detector material for high energy photons including x-rays and gamma rays. It is used in photography, printing, mosaic gold, and bronzing. It exhibits ferroelastic properties and has efficiency in stopping X-ray and gamma ray, which provides excellent environmental stability.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
10101-63-0
461.00
RQQRAHKHDFPBMC-UHFFFAOYSA-L
24931
[I-].[I-].[Pb++]
I2Pb
MFCD00011163
lead ii iodide, lead diiodide, plumbous iodide, lead iodide pbi2, pbi2, plumbum jodatum, blei ii-iodid, hsdb 636, diiodo-, e2-plumbane
λ²-lead(2+) diiodide
Specificatie
954°C
402°C
Yellow
99.9985% (Metals basis)
MFCD00011163
Soluble in concentrated solutions of alkali iodides and sodium thiosulfate. Insoluble in alcohol,cold hydrochloric acid and organic solvents.
[I-].[I-].[Pb++]
461.00
461
Light sensitive
Lead(II) iodide
10101-63-0
Powder
I2Pb
lead ii iodide, lead diiodide, plumbous iodide, lead iodide pbi2, pbi2, plumbum jodatum, blei ii-iodid, hsdb 636, diiodo-, e2-plumbane
RQQRAHKHDFPBMC-UHFFFAOYSA-L
λ²-lead(2+) diiodide
24931
Odorless
6.16 g/cm3 at 20°C
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Avoid exposure - obtain special instructions before use. In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible). This material and/or its container must be disposed of as hazardous waste. Avoid release to the environment. Refer to special instructions/Safety data sheets.
P201-P202-P261-P262-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P312-P314-P330-P501c
H302+H332-H350-H360-H373
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 6.1, Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-256-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Lead iodide
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 1A
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H360Df-Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
  • H373-Kan schade aan organen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .