Learn More
Lead(II) iodide, 98.5%, Thermo Scientific Chemicals
75.38 - 260.30
Chemische identificatiekenmerken
CAS 10101-63-0
Moleculaire formule I2Pb
Molecular Weight (g/mol) 461.00
MDL-nummer MFCD00011163
InChI Key RQQRAHKHDFPBMC-UHFFFAOYSA-L
Synoniem lead ii iodide, lead diiodide, plumbous iodide, lead iodide pbi2, pbi2, plumbum jodatum, blei ii-iodid, hsdb 636, diiodo-, e2-plumbane
PubChem CID 24931
IUPAC Name λ²-lead(2+) diiodide
SMILES [I-].[I-].[Pb++]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11498670
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
057103.18
50 g
75.38
50 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11408680
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
057103.30
250 g
260.30
250 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Lead(II) iodide is used as a detector material for high energy photons including x-rays and gamma rays. It is used in photography, printing, mosaic gold and bronzing. It exhibits ferroelastic properties and has efficiency in stopping X-ray and gamma ray, which provides excellent environmental stability.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
10101-63-0
461.00
RQQRAHKHDFPBMC-UHFFFAOYSA-L
24931
[I-].[I-].[Pb++]
I2Pb
MFCD00011163
lead ii iodide, lead diiodide, plumbous iodide, lead iodide pbi2, pbi2, plumbum jodatum, blei ii-iodid, hsdb 636, diiodo-, e2-plumbane
λ²-lead(2+) diiodide
Specificatie
954°C
402°C
Yellow
98.5%
MFCD00011163
Partially soluble in water. Freely soluble in sodium thiosulfate solution. Soluble in concentrated solutions of alkali iodides and sodium thiosulfate. Insoluble in alcohol,cold hydrochloric acid and organic solvents.
[I-].[I-].[Pb++]
461.00
461
Light sensitive
6.16 g/cm3 at 20°C
Lead(II) iodide
10101-63-0
Powder
I2Pb
lead ii iodide, lead diiodide, plumbous iodide, lead iodide pbi2, pbi2, plumbum jodatum, blei ii-iodid, hsdb 636, diiodo-, e2-plumbane
RQQRAHKHDFPBMC-UHFFFAOYSA-L
λ²-lead(2+) diiodide
24931
Odorless
Yellow powder
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P201-P202-P261-P262-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P312-P314-P330-P501c
H302+H332-H350-H360-H373
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 6.1, Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-256-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Lead(II) iodide
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 1A
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H360Df-Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
  • H373-Kan schade aan organen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .