Learn More
Lead(II) fluoride, Puratronic™, 99.997% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
119.60 - 394.97
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7783-46-2
Moleculaire formule F2Pb
Molecular Weight (g/mol) 245.20
MDL-nummer MFCD00011162
InChI Key FPHIOHCCQGUGKU-UHFFFAOYSA-L
Synoniem lead fluoride, lead ii fluoride, lead difluoride, lead fluoride pbf2, plumbous fluoride, lead +2 fluoride, difluoroplumbane, plomb fluorure french, pbf2, plomb fluorure
PubChem CID 24549
IUPAC Name difluorolead
SMILES [F-].[F-].[Pb++]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15455965
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010723.14
25 g
119.60
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11366797
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010723.22
100 g
394.97
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Lead(II) fluoride is used in fuses, glass coatings to reflect infrared rays and phosphors for television screens and in low melting glasses. Further, it serves as a catalyst for the preparation of picoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7783-46-2
245.20
FPHIOHCCQGUGKU-UHFFFAOYSA-L
24549
[F-].[F-].[Pb++]
F2Pb
MFCD00011162
lead fluoride, lead ii fluoride, lead difluoride, lead fluoride pbf2, plumbous fluoride, lead +2 fluoride, difluoroplumbane, plomb fluorure french, pbf2, plomb fluorure
difluorolead
Specificatie
1290°C
855°C
Powder
F2Pb
UN2291
lead fluoride, lead ii fluoride, lead difluoride, lead fluoride pbf2, plumbous fluoride, lead +2 fluoride, difluoroplumbane, plomb fluorure french, pbf2, plomb fluorure
FPHIOHCCQGUGKU-UHFFFAOYSA-L
difluorolead
24549
99.997%
Odorless
Lead(II) fluoride
7783-46-2
(metals basis)
MFCD00011162
14,5408
Soluble in nitric acid. Slightly soluble in water. Insoluble in acetone and ammonia.
[F-].[F-].[Pb++]
245.20
245.2
Puratronic™
8.445 g/mL
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H360-H373-H302-H332
May damage fertility or the unborn child.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P330-P501c
H302+H332-H350-H360Df-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: LEAD COMPOUNDS, SOLUBLE, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-998-8
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Lead(II) fluoride
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 1A
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H360Df-Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
  • H373-Kan schade aan organen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .