Learn More
Lead(II) carbonate, White powder, Puratronic™, 99.999% (Metals basis), Thermo Scientific Chemicals
47.50 - 327.63
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 598-63-0 |
---|---|
Moleculaire formule | CO3Pb |
Molecular Weight (g/mol) | 267.20 |
MDL-nummer | MFCD00064631 |
InChI Key | MFEVGQHCNVXMER-UHFFFAOYSA-L |
Synoniem | lead carbonate, lead ii carbonate, cerussete, cerussite, lead 2+ carbonate, plumbous carbonate, dibasic lead carbonate, unii-43m0p24l2b, carbonic acid, lead 2+ salt 1:1, lead carbonate pbco3 |
PubChem CID | 11727 |
SMILES | [Pb++].[O-]C([O-])=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11306797
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010721.06 |
5 g | N/A | N/A | N/A | ||||
11316797
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010721.14 |
25 g |
327.63
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
598-63-0 | |
267.20 | |
MFEVGQHCNVXMER-UHFFFAOYSA-L | |
11727 |
CO3Pb | |
MFCD00064631 | |
lead carbonate, lead ii carbonate, cerussete, cerussite, lead 2+ carbonate, plumbous carbonate, dibasic lead carbonate, unii-43m0p24l2b, carbonic acid, lead 2+ salt 1:1, lead carbonate pbco3 | |
[Pb++].[O-]C([O-])=O |
Specificatie
Lead(II) carbonate | |
White | |
99.999% (Metals basis) | |
MFCD00064631 | |
MFEVGQHCNVXMER-UHFFFAOYSA-L | |
λ²-lead(2+) carbonate | |
11727 | |
Odorless |
598-63-0 | |
Powder | |
CO3Pb | |
lead carbonate, lead ii carbonate, cerussete, cerussite, lead 2+ carbonate, plumbous carbonate, dibasic lead carbonate, unii-43m0p24l2b, carbonic acid, lead 2+ salt 1:1, lead carbonate pbco3 | |
[Pb++].[O-]C([O-])=O | |
267.20 | |
267.2 | |
6.6g/cm3 at 20°C |
Veiligheid en behandeling
Avoid exposure - obtain special instructions before use. In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible). This material and/or its container must be disposed of as hazardous waste. Avoid release to the environment. Refer to special instructions/Safety data sheets.
H360-H373-H400-H410-H302-H332: May damage fertility or the unborn child. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Very toxic to aquatic life. Very toxic to aquatic life with long lasting effects. Harmful if swallowed. Harmful if inhaled.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 6.1, Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 209-943-4
- Lead(II) carbonate
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Giftigheid voor de voortplanting Categorie 1A
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H360Df-Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
- H373-Kan schade aan organen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P405-Achter slot bewaren.
- P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .