Learn More
Lead(II) Carbonate Basic, Pure, SLR, Precipitated, Fisher Chemical™
34.35 - 45.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 1319-46-6
Moleculaire formule C2H2O8Pb3
MDL-nummer 78155
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10754951
Bekijk documenten
Fisher Chemical
L/1150/50
250 g N/A N/A N/A
10406880
Bekijk documenten
Fisher Chemical
L/1150/53
500 g
45.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1319-46-6
C2H2O8Pb3
78155
Specificatie
400°C
White
C2H2O8Pb3
775.59g/mol
Vapor Density: 9.21
1319-46-6
Powder/Solid
78155
Plastic powder jar
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Lead(II) carbonate, basic
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 1A
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • H360Df-Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
  • H373-Kan schade aan organen.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.