Learn More
Lead(II) carbonate, basic, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
20.40 - 602.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 1319-46-6 |
---|---|
Moleculaire formule | C2H2O8Pb3 |
Molecular Weight (g/mol) | 775.59 |
MDL-nummer | MFCD00078155 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10521091
|
Thermo Scientific Acros
222710050 |
5 g | Glass Bottle |
20.40
5 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10531281
|
Thermo Scientific Acros
222715000 |
500 g | Plastic bottle |
66.73
500 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10491451
|
Thermo Scientific Acros
222710025 |
2.5 kg | Plastic bottle |
194.97
2.50 kg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10135503
|
Thermo Scientific Acros
222710100 |
10 kg | Plastic drum |
602.00
10 kg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
1319-46-6 | |
C2H2O8Pb3 | |
775.59 | |
MFCD00078155 |
Specificatie
Lead(II) carbonate, basic | |
-325 Mesh | |
White | |
C2H2O8Pb3 | |
MFCD00078155 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids | |
775.59 | |
Extra Pure |
400.0°C | |
1319-46-6 | |
Powder | |
(PbCO3)2·Pb(OH)2 | |
15, 1002 | |
775.59 | |
≥78% (Pb) |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if inhaled.
May damage the unborn child.
Suspected of damaging fertility.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
Use personal protective equipment as required.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid release to the environment.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for b
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 215-290-6
- Lead(II) carbonate, basic
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Giftigheid voor de voortplanting Categorie 1A
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H360Df-Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
- H373-Kan schade aan organen.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.