Learn More
Lead(II) carbonate, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
60.10 - 183.92
Chemische identificatiekenmerken
CAS 598-63-0
Moleculaire formule CO3Pb
Molecular Weight (g/mol) 267.20
InChI Key MFEVGQHCNVXMER-UHFFFAOYSA-L
Synoniem lead carbonate, lead ii carbonate, cerussete, cerussite, lead 2+ carbonate, plumbous carbonate, dibasic lead carbonate, unii-43m0p24l2b, carbonic acid, lead 2+ salt 1:1, lead carbonate pbco3
PubChem CID 11727
SMILES [Pb++].[O-]C([O-])=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12654957
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
212511000
100 g
60.10
100 gram
12644957
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
212515000
500 g
183.92
500 gram
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
598-63-0
267.20
lead carbonate, lead ii carbonate, cerussete, cerussite, lead 2+ carbonate, plumbous carbonate, dibasic lead carbonate, unii-43m0p24l2b, carbonic acid, lead 2+ salt 1:1, lead carbonate pbco3
[Pb++].[O-]C([O-])=O
CO3Pb
MFEVGQHCNVXMER-UHFFFAOYSA-L
11727
Specificatie
Lead(II) carbonate
598-63-0
PbCO3
lead carbonate, lead ii carbonate, cerussete, cerussite, lead 2+ carbonate, plumbous carbonate, dibasic lead carbonate, unii-43m0p24l2b, carbonic acid, lead 2+ salt 1:1, lead carbonate pbco3
MFEVGQHCNVXMER-UHFFFAOYSA-L
λ²-lead(2+) carbonate
11727
ACS Reagent
400.0°C
CO3Pb
10,1006
Solubility in water: insoluble
[Pb++].[O-]C([O-])=O
267.20
267.2
Plastic bottle
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May damage the unborn child.
Suspected of damaging fertility.
Harmful if inhaled.
Harmful if swallowed.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Very toxic to aquatic life with
GHS P Statement
Wear protective gloves/eye protection/face protection.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 209-943-4
Productidentificatie
  • Lead(II) carbonate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 1A
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • H360Df-Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
  • H373-Kan schade aan organen.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.