Learn More
Lead(II) bromide, ultra dry, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
120.60 - 872.34
Chemische identificatiekenmerken
CAS 10031-22-8
Moleculaire formule Br2Pb
Molecular Weight (g/mol) 367.00
MDL-nummer MFCD00011156
InChI Key ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L
Synoniem lead ii bromide, lead bromide, lead dibromide, lead bromide pbbr2, pbbr2, lead 2+ bromide, dibromoplumbane, ccris 4220, leadbromide, acmc-1bq2x
PubChem CID 24831
SMILES [Br-].[Br-].[Pb++]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11378537
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
035703.03
1 g
120.60
1 gram
11388537
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
035703.06
5 g
191.96
5 gram
11398537
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
035703.14
25 g
872.34
25 gram
Beschrijving
Beschrijving
Lead(II) bromide is used in the field of antirust, pigment and photograph. The molten lead(II) bromide acts as an electrolyte. Lead(II) bromide provides a high concentration of lead(II) ions and bromide ions to carry the current during the electrolysis process. The rare-earth-doped alkali-lead bromide crystals (potassium lead bromide (or) KPB; rubidium lead bromide or RPB) emerge as promising new low-phonon-energy host materials for mid-IR applications and are useful for solid state lasers. Hybrid organic/lead halide perovskites are promising materials for solar cell fabrication.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
10031-22-8
367.00
ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L
24831
Br2Pb
MFCD00011156
lead ii bromide, lead bromide, lead dibromide, lead bromide pbbr2, pbbr2, lead 2+ bromide, dibromoplumbane, ccris 4220, leadbromide, acmc-1bq2x
[Br-].[Br-].[Pb++]
Specificatie
916°C
373°C
White
99.999% (Metals basis)
MFCD00011156
Slightly soluble in water. Insoluble in alcohol. Soluble in ammonia and alkali.
[Br-].[Br-].[Pb++]
367.00
367.01
6.66
Lead(II) bromide
10031-22-8
Powder
Br2Pb
lead ii bromide, lead bromide, lead dibromide, lead bromide pbbr2, pbbr2, lead 2+ bromide, dibromoplumbane, ccris 4220, leadbromide, acmc-1bq2x
ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L
dibromolead
24831
Odorless
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P312-P314-P330-P501c
H302+H332-H360Df-H373
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 6.1, Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-084-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Lead(II) bromide
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 1A
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H360Df-Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
  • H373-Kan schade aan organen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .