Learn More
Lead(II) acetate trihydrate, 99.999%, (trace metal basis), extra pure, Thermo Scientific Chemicals
35.48 - 158.79
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 6080-56-4 |
---|---|
Moleculaire formule | C4H12O7Pb |
Molecular Weight (g/mol) | 379.30 |
MDL-nummer | MFCD00150023 |
InChI Key | MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L |
Synoniem | lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate |
PubChem CID | 22456 |
ChEBI | CHEBI:33112 |
SMILES | O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10035683
|
Thermo Scientific Acros
317230050 |
5 g | Glass bottle |
35.48
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10606881
|
Thermo Scientific Acros
317230250 |
25 g | Glass bottle |
158.79
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For ultra trace analysisChemische identificatiekenmerken
6080-56-4 | |
379.30 | |
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L | |
22456 | |
O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
C4H12O7Pb | |
MFCD00150023 | |
lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate | |
CHEBI:33112 |
Specificatie
Lead(II) acetate trihydrate | |
99.999% | |
White | |
99.999% | |
(CH3CO2)2Pb·3H2O | |
01,532; 02,233; 04,276 | |
lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate | |
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L | |
λ²-lead(2+) diacetate trihydrate | |
22456 | |
379.33 | |
Trace Metal Basis |
75.0°C | |
6080-56-4 | |
Crystalline Powder and/or Crystals | |
C4H12O7Pb | |
MFCD00150023 | |
15, 5452 | |
Solubility in water: 625g/L. Other solubilities: 1g/30mL alcohol, freely soluble in glycerol | |
O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O | |
379.30 | |
CHEBI:33112 | |
99.999% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure if swallowed.
May damage the unborn child.
Suspected of damaging fertility.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
Use personal protective equipment as required.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid release to the environment.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHA
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'rtecsNumber' : OF8050000
- Lead(II) acetate trihydrate
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Giftigheid voor de voortplanting Categorie 1A
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
- Kankerverwekkendheid Categorie 1B
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H373-Kan schade aan organen.
- H360Df-Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H350-Kan kanker veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.