Learn More
Buerkle™ LDPE-wasflessen met zwanenhals dompelpijp
Met een scherpe bocht in de hals om het gevaar van zijwaartse spetters te elimineren. Buerkle™ LDPE-wasflessen met dompelpijp met zwanenhals produceert een nauwkeurige, rechte, exact gerichte sproeistraal.
3.55 - 7.55
Specificatie
Kleur Transparent
Voor gebruik met (toepassing) Used with Foodstuffs
Materiaal LDPE
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10616873
Bekijk documenten
Buerkle™
0310-0010
100 mL
5.60
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
10052842
Bekijk documenten
Buerkle™
0310-0025
250 mL
3.55
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
10090072
Bekijk documenten
Buerkle™
0310-0050
500 ml
6.25
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
10407311
Bekijk documenten
Buerkle™
0310-0100
1000 mL
7.55
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Vervaardigd uit polyethyleen met lage dichtheid (LDPE) voor helderheid, sterkte en flexibiliteit
  • Dompelpijp is verwijderbaar
  • Doorzichtige flessen voor optimale zichtbaarheid
  • Geschikt voor voedingsmiddelen
  • Schroefdop met dompelpijp
Specificatie
Specificatie
Transparent
Used with Foodstuffs
LDPE