Learn More
Macherey-Nagel™ TLC Spray Visualization Reagents
Used for postchromatographic detection reactions in thin-layer chromatography. Macherey-Nagel™ TLC Spray Visualization Reagents are a selection of frequently used spray reagents that are suited for spraying or dipping TLC plates. Glass laboratory sprayer (mfr. no. 814101) sold separately.
Merk: Macherey-Nagel™ 814401
Beschrijving
- Broad selection of premium reagents available for detection of a wide range of substances
- Can be used for spraying or dipping of TLC plates
- Packaged in 100mL screw-top amber bottles
- Use with chemically-resistant sprayers, including Macherey-Nagel glass laboratory sprayer with rubber bulb (mfr. no. 814101, sold separately)
Specificatie
Caffeine detection reagent | |
Slightly yellow | |
Iodine / Iron(III) Chloride / L(+)-Tartaric Acid in Water / Acetone | |
TLC plates | |
Odorless | |
2-3 | |
100 mL |
7705-08-0 | |
Spraying or Dipping | |
Caffeine-Detection | |
Water-Acetone | |
Amber bottle with screw cap | |
Spray Visualization Reagent | |
Solution |
Veiligheid en behandeling
- 100ML Spray reagent for caffeine L
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- EUH066-Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: acetone, iodine