Learn More
Lanthanum Nitrate Hexahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
94.70 - 265.62
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 10277-43-7 |
---|---|
Moleculaire formule | H12LaN3O15 |
Molecular Weight (g/mol) | 433.01 |
MDL-nummer | MFCD00149751 |
InChI Key | GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate |
PubChem CID | 16211478 |
IUPAC Name | lanthanum(3+) hexahydrate trinitrate |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
10277-43-7 | |
433.01 | |
GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N | |
16211478 | |
O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
H12LaN3O15 | |
MFCD00149751 | |
lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate | |
lanthanum(3+) hexahydrate trinitrate |
Specificatie
126°C | |
10277-43-7 | |
3 to 4 | |
H12LaN3O15 | |
lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate | |
O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
433.01 | |
433.01g/mol |
40°C | |
White | |
Solid | |
MFCD00149751 | |
GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N | |
lanthanum(3+) hexahydrate trinitrate | |
16211478 | |
Plastic powder jar |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Oxiderende vaste stof Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H272-Kan brand bevorderen; oxiderend.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/zeep wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.