Learn More
Lanthanum(III) phosphate hydrate, 99.99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
50.35 - 183.92
Chemische identificatiekenmerken
CAS 14913-14-5
Moleculaire formule LaO4P
Molecular Weight (g/mol) 233.88
MDL-nummer MFCD00150248
InChI Key LQFNMFDUAPEJRY-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name lanthanum(3+) phosphate
SMILES [La+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11384987
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
041990.06
5 g
50.35
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11374987
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
041990.14
25 g
183.92
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
It is an active pharmacetical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
14913-14-5
233.88
LQFNMFDUAPEJRY-UHFFFAOYSA-K
[La+3].[O-]P([O-])([O-])=O
LaO4P
MFCD00150248
lanthanum(3+) phosphate
Specificatie
Lanthanum(III) phosphate hydrate
White
(REO)
MFCD00150248
LQFNMFDUAPEJRY-UHFFFAOYSA-K
lanthanum(3+) phosphate
233.88 (Anhydrous)
Odorless
14913-14-5
Lump
LaO4P
Insoluble in water.
[La+3].[O-]P([O-])([O-])=O
233.88
99.99%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 237-419-5
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures