Learn More
Lanthanum(III) nitride, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
174.87 - 688.43
Chemische identificatiekenmerken
CAS 25764-10-7
Moleculaire formule LaN
Molecular Weight (g/mol) 152.912
MDL-nummer MFCD00049962
InChI Key QCLQZCOGUCNIOC-UHFFFAOYSA-N
Synoniem lanthanum nitride, lanthanum iii nitride, lanthanumylidyneamine
PubChem CID 117627
IUPAC Name azanylidynelanthanum
SMILES N#[La]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11358108
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
039342.06
5 g
174.87
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11348108
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
039342.14
25 g
688.43
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Lanthanum(III) nitride is used as a precursor along with silicon alkoxide to synthesize La9.33Si6O26, which finds application as electrolytes for solid oxide fuel cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
25764-10-7
152.912
QCLQZCOGUCNIOC-UHFFFAOYSA-N
117627
N#[La]
LaN
MFCD00049962
lanthanum nitride, lanthanum iii nitride, lanthanumylidyneamine
azanylidynelanthanum
Specificatie
Lanthanum(III) nitride
Powder
LaN
lanthanum nitride, lanthanum iii nitride, lanthanumylidyneamine
QCLQZCOGUCNIOC-UHFFFAOYSA-N
azanylidynelanthanum
117627
99.9%
25764-10-7
(REO)
MFCD00049962
Insoluble in water. Soluble in acid.
N#[La]
152.912
152.91
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 247-245-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Lanthanum (III) nitride
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
  • P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Lanthanum nitride