Learn More
Lanthanum Chloride 10% Solution, for AAS, Fisher Chemical™
42.45 - 176.00
Chemische identificatiekenmerken
MDL-nummer 149756
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10050250
Bekijk documenten
Fisher Chemical
L/0460/07
250 mL This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
10477450
Bekijk documenten
Fisher Chemical
L/0460/15
1 L This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
149756
Specificatie
1
≥9.5 and ≤10.5% w/v
Amber glass bottle
Liquid
149756
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Lanthanum chloride solution
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
  • Sensibilisering van de huid Categorie 1
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/A§ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/A§ raadplegen.