Learn More
Lanthanum Chloride Heptahydrate, for AAS, Fisher Chemical™
39.75 - 79.15
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 10025-84-0 |
---|---|
Moleculaire formule | Cl3H14LaO7 |
Molecular Weight (g/mol) | 371.36 |
MDL-nummer | MFCD00149756 |
InChI Key | FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K |
IUPAC Name | lanthanum(3+) heptahydrate trichloride |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3] |
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
10025-84-0 | |
371.36 | |
FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K | |
O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3] |
Cl3H14LaO7 | |
MFCD00149756 | |
lanthanum(3+) heptahydrate trichloride |
Specificatie
91°C | |
White | |
Cl3H14LaO7 | |
FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K | |
lanthanum(3+) heptahydrate trichloride | |
371.38g/mol |
10025-84-0 | |
Solid | |
MFCD00149756 | |
O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3] | |
371.36 | |
Plastic powder jar |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Lanthanum chloride heptahydrate
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
- Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/A§ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/A§ raadplegen.