Learn More
Buerkle™ Laboratory Bottle PET Sterile
Sterile laboratory bottle for use in laboratories and chemical handling areas. Good product presentation due to crystal-clear PET. Space-saving and absolutely leakproof. Ideal for storing and packing liquids.
2.80 - 4.20
Specificatie
Materiaal PET
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15722785
Bekijk documenten
Buerkle™
0370-0125
125 mL
3.00
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
15477321
Bekijk documenten
Buerkle™
0370-0250
250 mL
2.80
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
16423919
Bekijk documenten
Buerkle™
0370-0500
500 mL
4.20
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Sterile SAL 10-3 (according to ISO 11137)
  • PET crystal-clear
  • With tamper-proof closure (HDPE)
  • With moulded-in raised graduation
Specificatie
Specificatie
PET