Learn More
Labconco™ Droogkamers voor FreeZone™-vriesdroogsystemen
Drying Chamber for use on FreeZone™ Freeze-Dry Systems. 12-port for 1, 2.5, 6, 12, and 18 L models; 16-port for 6, 12, and 18 L models.
Merk: Labconco™ 7522800
2016.35 EUR valid until 2025-04-30
Use promo code "24119" to get your promotional price.
Beschrijving
For use on FreeZone™ Freeze-Dry Systems: 1, 2.5, 4.5, 6, 8, 12 or 18 Liter models
- Plaats klein monster in vriesdroogkolven en bevestig aan kleppen
- Constructie van roestvrij staal type 304
- Zonder lasnaden voor betrouwbare vacuümwerking
- Kleppen van neopreen zijn geschikt voor zowel 0.5 en 0.75 inch adapters, pakkingen en transparant acryl bovendeksel voor complete zichtbaarheid tijdens bulkdroogtoepassingen
Specificatie
Drying Chamber | |
Stainless Steel | |
Biedt de mogelijkheid om kolven aan het vriesdroogsysteem toe te voegen of monsters in bulk te bewaren | |
12 neopreenkleppen | |
20 cm | |
24.7 cm | |
5 kg |
0 | |
12 | |
Voor systemen van 1, 2.5, 6, 12, en 18 l | |
8 inch | |
9.75 inch | |
11 lb. |