Learn More
Labconco™ Clear Stoppering Chamber
Clear Stoppering Chamber for use with 6 L, 12 L and 18 L Freezone™ Dryers.
7785.00
Specificatie
Type | Clear Stoppering Chamber |
---|---|
Aantal legplaten | 1 |
Temperatuurbereik (metrisch) | Up to 40°C |
Materiaal | Acrylic |
Voor gebruik met (toepassing) | To provide economical means of stoppering serum bottles |
Produktcode | Merk | Elektrische vereisten | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Elektrische vereisten | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||||
10183432
|
Labconco™
7868030 |
230 V, 50/60 Hz, International |
7785.00
1 stuk |
|
||||||
Beschrijving
- Allows flasks attachment with freeze dry system or contain samples in bulk
Specificatie
Clear Stoppering Chamber | |
Up to 40°C | |
To provide economical means of stoppering serum bottles | |
13.5 in. | |
23 in. | |
50/60 Hz | |
13.6 kg |
1 | |
Acrylic | |
6 L, 12 L and 18 L FreeZone™ Dryers | |
34 cm | |
58.4 cm | |
30 lb. |
Product Title
Labconco™ Clear Stoppering Chamber