Learn More
Labconco™ Clear Drying Chambers for FreeZone™ Freeze-Dry Systems
For visible bulk drying
Beschrijving
Beschrijving
For visible bulk drying
  • Duurzaam en corrosiebestendig
  • Kamers zonder kleppen hebben transparante boven- en onderdeksels van acryl, pakkingen, vacuümbreukventiel en elektrische doorvoer voor transformatorsnoeren
  • Kamers met kleppen hebben een aluminium deksel met acht kleppen die geschikt zijn voor zowel 1/2 inch als 3/4 inch adapters voor het aansluiten van kolven
  • Gebruik met of zonder productplanken (planken afzonderlijk verkrijgbaar, ga naar www.fishersci.com)