Learn More
Techsit™ L-Tech Laboratory Saddle Seat
Laboratory saddle seat on casters is constructed of antimicrobial vinyl.
426.58
Specificatie
Verstelbaar Yes
Afwerking Vinyl
Framemateriaal Steel
Type hefinrichting Gas Lift
Max. belasting (metrisch) 150 kg
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Kleur Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Kleur Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15781496
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Techsit™
TS8350
Sapphire Blue
426.58
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Toevoegen aan winkelmandje
16583934
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Techsit™
TS8350B
Black
426.58
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Vinyl saddle stool on casters
  • Easy-to-clean antimicrobial vinyl
  • Fully adjustable seat height and seat tilt
  • Ceanroom Class 7 suitable
Specificatie
Specificatie
Yes
Steel
150 kg
Vinyl
10 kg
350 mm
No
No
Yes
Stool
Vinyl
Gas Lift
420 to 530 mm
5 Year
Castor
No
Yes
No
Saddle Seat