Learn More
L-Ascorbic Acid, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
C6H8O6, CAS Number-50-81-7, 500g, White, 176.13g/mol, 190 deg.C, 64328, Plastic powder jar, 2.1 to 2.6, Solid
60.30 - 178.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 50-81-7 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H8O6 |
MDL-nummer | 64328 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10713791
|
Fisher Chemical
A/8882/48 |
100 g |
60.30
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10559950
|
Fisher Chemical
A/8882/53 |
500 g |
178.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
C6H8O6, CAS Number-50-81-7, 500g, White, 176.13g/mol, 190 deg.C, 64328, Plastic powder jar, 2.1 to 2.6, Solid
Chemische identificatiekenmerken
50-81-7 | |
C6H8O6 | |
64328 |
Specificatie
50-81-7 | |
White | |
Plastic powder jar | |
64328 | |
Solid |
190°C | |
2.1 to 2.6 | |
C6H8O6 | |
176.13g/mol |