Learn More
L(+)-Ascorbic Acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
37.60 - 413.06
Chemische identificatiekenmerken
CAS 50-81-7
Moleculaire formule C6H8O6
Molecular Weight (g/mol) 176.12
MDL-nummer MFCD00064328
InChI Key CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Synoniem l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
IUPAC Name (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10152370
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
105021000
100 g Plastic bottle
37.60
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10336310
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
105025000
500 g Plastic bottle
107.54
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10002643
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
105020025
2.5 kg Plastic bottle
413.06
2.50 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
50-81-7
176.12
CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
54670067
(2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one
C6H8O6
MFCD00064328
l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
CHEBI:29073
OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Specificatie
L(+)-Ascorbic acid
50-81-7
White
Authentic
C6H8O6
18, IV, 3038
+ 20.50
(5% in water) Passes test
OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
176.12
CHEBI:29073
99%
99%
190.0°C to 192.0°C
2.1 to 2.6 (5% aq. soln.)
98.5% min. (Iodimetry)
MFCD00064328
15, 819
l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
(2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one
54670067
176.13
Crystalline Powder or Crystals
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
AIR SENSITIVE
LIGHT SENSITIVE
missing translation for 'einecsNumber' : 200-066-2
missing translation for 'rtecsNumber' : CI7650000
missing translation for 'tsca' : TSCA