Learn More
Ecolab™ Klercide Sporicidal Active Chlorine
Deisgned to control all types of microbial contamination in cleanrooms. Ecolab™ Klercide Sporicidal Active Chloring is an effective biocide based on active chlorine, available in a ready to use spray bottle.
Merk: Ecolab™ 3078930
333.68 EUR valid until 2025-05-02
Use promo code "24151" to get your promotional price.
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Sterile by gamma irradiation
- EN 1276 Bactericidal; EN 1650 Fungicidal (yeast); EN 13697 Bactericidal and fungicidal
- Cleanroom processed
- Unique Sterishield Delivery System ensures the sterility of the contents is preserved throughout use.
- Available with complete supporting documentation
Specificatie
Biocide | |
Colorless | |
Spray Bottle | |
Bactericidal, fungicidal, sporicidal, virucidal agent |
Sterile | |
Bactericidal EN 1276; Fungicidal EN 1650; Bactericidal and fungicidal EN 12397; Sporicidal EN 13704; Virucidal EN 14476 | |
Klercide sporicidal active chlorine; Sporicidal Active Chlorine | |
1 L |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Klercide Sporicidal Active Chlorine
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
- H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: sodium hypochlorite