Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Comfort Nitrile Ambidextrous Glove
Ervaar het gevoel van een hoge mate van comfort in combinatie met kwaliteit. Kimtech Science™ Comfort nitrilhandschoenen zijn speciaal ontworpen voor bescherming in onderzoekstoepassingen met een laag risico.
Specificatie
Kleur | Wit |
---|---|
Latex Free | Yes |
Materiaal | Nitril |
Powdered | Poedervrij |
EN ISO 374-1 | Type C |
Beschrijving
- Combineert hoge mate van comfort, kwaliteit en reinheid voor bescherming in onderzoekstoepassingen met een laag risico
- Een gloednieuwe nitrilformule ontworpen voor comfort
- 150 handschoenen per standaardformaat doos voor alle maten
- Betere chemische bescherming dan latex, getest op de 6 meest voorkomende chemicaliën in het lab
- EPI categorie III
Specificatie
Wit | |
Nitril | |
Type C | |
150/doos |
Yes | |
Poedervrij | |
Yes |