Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Reusable Borosilicate Glass Tubes with Plain End and Marking Spot
With durable white ceramic marking spot
450.00 - 523.00
Specificatie
Certificeringen/conformiteit ASTM E982, Type IV
Ontwerptype Plain
Materiaal Borosilicate Glass
Etikettype Marking Spot
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Diameter (metrisch) Lengte (metrisch) Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Diameter (metrisch) Lengte (metrisch) Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15117026
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
45048-1275
12 mm 75 mm 6 mL
523.00
720 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
15298056
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
45048-1075
10 mm 75 mm 4 mL
513.00
720 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
16274861
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
45048-25150
25 mm 150 mm 55 mL
450.00
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
With durable white ceramic marking spot
  • Fire-polished top rim
  • Uniform wall thickness for maximum heat transfer and chemical resistance
  • Culture tubes made from KG-33 glass feature fire-polished top rim and uniform wall thickness for maximum heat transfer and chemical resistance
  • Designed from ASTM™ specification E982, Type IV requirements
Specificatie
Specificatie
ASTM E982, Type IV
Plain
Borosilicate Glass
Marking Spot