Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Conical-Bottom Glass Centrifuge Tubes: 12mL Capacity
Made with heavier walled tubing to withstand higher centrifugation speeds. Top is beaded for strength.
304.00
Specificatie
Certificeringen/conformiteit | USP, ASTM E 438 |
---|---|
Inhoud (metrisch) | 12 mL |
Voor eenmalig gebruik | Reusable |
Materiaal | Borosilicate Glass |
Vorm | Conical |
Produktcode | Merk | Kalibratie | Schaalverdeling | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Kalibratie | Schaalverdeling | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10412005
|
DWK Life Sciences
45199-12 |
To contain | 0.1 mL |
304.00
12 stuks |
|
||||
Beschrijving
- With conical shaped bottom
- Tubes are made from borosilicate glass in compliance with ASTM Specification E438, Type I, Class A or B glass requirements
Specificatie
USP, ASTM E 438 | |
Reusable | |
Conical | |
Conical | |
Centrifuge Tube |
12 mL | |
Borosilicate Glass | |
118 mm | |
17 mm | |
2980 x g |